Merck
476331
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenyl-1,1′-diyldioxy)dianiline
98%
Szinonimák:
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Méret kiválasztása
50 G
30 500,00 Ft
30 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
30 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.51
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
30 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yanling Li et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-05)
A zeolite/polyimide composite separator with a spongy-like structure was prepared by phase inversion methods based on heat-resistant polyimide (PI) polymer matrix and ZSM-5 zeolite filler, with the aim to improve the thermal stability and electrochemical properties of corresponding batteries. The