Merck
B9750
Sigma-Aldrich
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
98%
Szinonimák:
4,4′-Carbonyldiphthalic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H6O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.23
Beilstein:
761777
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
1.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 0 °C)
Teszt
98%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
975 °F
robbanási határérték
16 %
mp
218-222 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic acid is formed by hydrolysis, it can be converted to the dianhydride by treating with Ac2O (molar ratio 4 to 1 of acid).The dianhydride is used to synthesize polyimides, which are highly flexible in nature due to the presence of keto and carbonyl groups in the dianhydride molecule. The keto and carbonyl groups subsequently increase the spacing between the imide rings enhancing the solubility and processibility.
Alkalmazás
Used in the synthesis of polyimides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Armarego WLF and Chai C
Purification of Laboratory Chemicals (2012)