Fontos dokumentumok
516805
4,4′-Oxydianiline
97%
Szinonimák:
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 240 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Aromatic polyamides by polycondensation with aromatic dicarboxylic acids.
- Azomethine bisphenols by reacting with aromatic aldehydes, which can be used to synthesize polyazomethines by the oxidative polycondensation in the presence of NaOCl as an oxidant.
- Polyguanamines by the chemoselective polycondensation with 2-amino-4,6-dichloro-1,3,5-triazine in the presence of potassium carbonate as a base.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
426.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
219 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?