Merck
523801
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylphenethylamine
98%
Szinonimák:
2-Phenylethyl-N,N-dimethylamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-phenethylamine, N,N-Dimethyl-2-phenylethylamine, N,N-Dimethylbenzeneethanamine, N,N-Dimethylphenylethylamine, N-(2-Phenylethyl)dimethylamine, N-Phenethyldimethylamine, [(Dimethylamino)ethyl]benzene
Méret kiválasztása
25 ML
54 660,00 Ft
54 660,00 Ft
Listaár91 100,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 ML
54 660,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH2N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
54 660,00 Ft
Listaár91 100,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
207-212 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXOFSCODFRHERQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
R D Schoenwald et al.
Life sciences, 56(15), 1275-1285 (1995-03-03)
Sigma receptor antagonists have been proposed as leading clinical candidates for use in various psychotic disorders. Prior to clinical testing, it is imperative that a new agent be correctly identified as an antagonist and not an agonist since the latter
The role of tear proteins in tear film stability in the dry eye patient and in the rabbit.
R D Schoenwald et al.
Advances in experimental medicine and biology, 438, 391-400 (1998-06-23)
R D Schoenwald et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 14(1), 15-29 (1998-03-11)
This study was undertaken to gain an understanding of the significance of tear proteins in stabilizing the tear film. Either a sigma agonist, N,N-dimethyl-2-phenylethylamine HCl (AF2975), or a sigma antagonist, haloperidol, was administered to rabbit eyes in order to increase
Deuterium isotope effect of [11C1]N,N-dimethylphenethyl-amine-alpha,alpha-d2; reduction in metabolic trapping rate in brain.
K Hashimoto et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part B, Nuclear medicine and biology, 13(1), 79-80 (1986-01-01)
Leon van Haandel et al.
Bioanalysis, 3(24), 2783-2796 (2011-12-22)
Low-dose methotrexate is used for the treatment of rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis, but its effectiveness greatly varies between individuals. Therapeutic drug monitoring of intracellular methotrexate metabolites, the γ-polyglutamates (MTXGlu(n)), in human erythrocytes has shown promise in providing a