Fontos dokumentumok
8.07334
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine
for synthesis
Szinonimák:
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
200-574-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
hatékonyság
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.0-5.5 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
2.40 cSt(23 °C)
bp
200-202 °C/1013 hPa
mp
<-60 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 81 °C
oldhatóság
63.25 g/L
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup