Fontos dokumentumok
41346
2-Phenethylamine
analytical standard
Szinonimák:
β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.18 (vs air)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
n20/D 1.534
bp
197-200 °C (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?