Fontos dokumentumok
128945
Phenethylamine
99%
Szinonimák:
2-Phenethylamine, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.18 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?