Fontos dokumentumok
483125-M
Sigma-Aldrich
NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester, Hydrochloride
Cell permeable. More soluble analog of arginine and a competitive, slowly reversible inhibitor of eNOS (IC₅₀ = 500 nM). Causes a prolonged inhibition of acetylcholine-induced relaxation of rat aortic rings (IC₅₀ = 400 nM).
Szinonimák:
NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester, Hydrochloride, N ω-NO₂-L-Arg-OMe, N G-NO₂-L-Arg-OMe, L-NAME, HCl, Nω-NO₂-L-Arg-OMe, NG-NO₂-L-Arg-OMe, L-NAME, HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15N5O4 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.23 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCN\C(=N\[N+](=O)[O-])\N)C(=O)OC
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Általános leírás
Cell permeable. More soluble analog of arginine and a competitive, slowly reversible inhibitor of eNOS (IC50 = 500 nM). Causes a prolonged inhibition of acetylcholine-induced relaxation of rat aortic rings (IC50 = 400 nM).
More soluble analog of arginine and a competitive, slowly reversible inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (IC50 = 500 nM). Causes a prolonged inhibition of acetylcholine-induced relaxation of rat aortic rings (IC50 = 400 nM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
eNOS
Target IC50: 500 nM against eNOS
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Baylis, C., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 274, 1135.
Dawson, V.L., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 6368.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 4651.
Moncada, S., et al. 1991. Pharmacol. Rev. 43, 109.
Moore, P.K., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.99, 408.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3