Fontos dokumentumok
P32406
3-Phenyl-1-propylamine
98%
Szinonimák:
3-Phenylpropylamine, γ-Aminopropylbenzene
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?