Fontos dokumentumok
M68423
N-Methyl-phenethylamine
99%
Szinonimák:
N-Methyl-2-phenylethylamine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize N-methyl-phenethylamine based tertiary amines by reacting with different alkyl halides in the presence of triphenylphosphine (TPP) and diisopropylazocarboxylate (DIAD) via N-alkylation reaction.
- To fabricate photochemically stable, super-sensitive, and highly selective fluorescent film for the detection of N-methamphetamine (an illicit drug).
- To prepare biologically active squaric acid N-hydroxylamide amide derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?