Merck
306940
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
95%
Szinonimák:
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Alkalmazás
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sarah E Appleton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (21)(21), 3515-3520 (2004-10-29)
The amine coordination of lead(II) has been examined through the preparation and structural analysis of Lewis base adducts of bis(thiolato)lead(II) complexes. Reaction of Pb(OAc)(2) with 2,6-dimethylbenzenethiol affords (2,6-Me(2)C(6)H(3)S)(2)Pb (6) in high yield. The solubility of 6 in organic solvents allows