Merck
519111
Sigma-Aldrich
Arsenic(II) sulfide
95%
Méret kiválasztása
25 G
72 100,00 Ft
72 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
72 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
As2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
72 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
core: arsenic
reagent type: catalyst
SMILES string
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Arsenic(II) sulfide has been used in thesynthesis of various materials, including chalcogenide zeolite analogs,direct-band-gap semiconductors, and thioarsenates. Arsenic(II) sulfide has alsobeen found to exhibit strong second harmonic generation, making it useful innonlinear optical applications.
Alkalmazás
Arsenic(II) sulfide has been used in:
  • the synthesis of thioaresinates[1]
  • the synthesis of chalcogenide zeolite analogs (2)
  • the synthesis of direct-band-gap semiconductors[2]
  • nonlinear optical applications because of its strong second harmonic generation[3]
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Soluble direct-band-gap semiconductors LiAsS2 and NaAsS2: large electronic structure effects from weak As...S interactions and strong nonlinear optical response
Kanatzidis, M. G.; Bera, T. K.; Song, J. H.; Freeman, A. J.; Jang, J. I.; Ketterson, J. B.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(41), 7828-7832 (2008)
Strong second harmonic generation from the tantalum thioarsenates A3Ta2AsS11 (A = K and Rb)
Bera, T. K.; Jang, J. I.; Ketterson, J. B.; Kanatzidis, M. G.
Journal of the American Chemical Society, 131(1), 75?77-75?77 (2009)
An electron diffraction investigation of sulfur nitride, arsenic disulfide (realgar), arsenic trisulfide (orpiment) and sulfur.
Lu CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 66(5), 818-827 (1994)
Exploring the Surfactant?Thermal Synthesis of Crystalline Functional Thioarsenates
Dan-Dan Yang, et al.
Crystal Growth & Design, 18(5), 3255-3262 (2018)