Merck
202657
Sigma-Aldrich
Arsenic
99.999% trace metals basis
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
As
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141906
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
ellenállás
33.3 μΩ-cm
bp
613 °C (lit.)
mp
817 °C (lit.)
sűrűség
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[As]
InChI
1S/As
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Arsenic pieces may be used to prepare α-realgar (As4S4).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Valence and core-level binding energy shifts in realgar (As 4 S 4) and pararealgar (As 4 S 4) arsenic sulfides.
Bullen HA, et al.
Surface Science, 531(3), 319-328 (2003)
Arsenic binding to proteins.
Shengwen Shen et al.
Chemical reviews, 113(10), 7769-7792 (2013-07-03)
Meryene C Teixeira et al.
Food chemistry, 154, 38-43 (2014-02-13)
We have developed an eletroanalytical method that employs Cu(2+) solutions to determine arsenic in sugarcane brandy using an electrode consisting of carbon paste modified with carbon nanotubes (CNTPE) and polymeric resins. We used linear sweep (LSV) and differential-pulse (DPV) voltammetry
Ilona Dudka et al.
Environment international, 68, 71-81 (2014-04-10)
Environmental metabonomics is the application of metabonomics to characterize the interactions of organisms with their environment. Metabolic profiling is an exciting addition to the armory of the epidemiologist for the discovery of new disease risk biomarkers and diagnostics. This work
Tien-Hui Lu et al.
Toxicology letters, 224(1), 130-140 (2013-10-26)
Arsenic (As), a well-known high toxic metal, is an important environmental and industrial contaminant, and it induces oxidative stress, which causes many adverse health effects and diseases in humans, particularly in inorganic As (iAs) more harmful than organic As. Recently