Fontos dokumentumok
267961
Arsenic
powder, ≥99.997% trace metals basis
Szinonimák:
Arsenic black, Arsenic-75
Teszt
≥99.997% trace metals basis
form
powder
ellenállás
33.3 μΩ-cm
bp
613 °C (lit.)
mp
817 °C (lit.)
sűrűség
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[As]
InChI
1S/As
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?