Fontos dokumentumok
A6756
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
≥98.0%
Szinonimák:
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Teszt
≥98.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: arsenic
pH
8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3