Merck
311383
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide
ACS reagent (primary standard)
Szinonimák:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
As2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
grade:
ACS reagent (primary standard)
grade
ACS reagent (primary standard)
Minőségi szint
gőznyomás
0 hPa ( 66 °C)
Teszt
99.95-100.05%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: arsenic
izzítási maradék
≤0.02%
oldhatóság
dilute HCl: insoluble ≤0.01%
anion nyomok
S2-: passes test (lim. ~0.001%)
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤0.002%
Sb: ≤0.05%
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Arsenic (III) oxide, also referred to as arsenic trioxide, is an amphoteric oxide that is used as a raw material to produce several arsenic-based compounds.
Alkalmazás
Arsenic (III) oxide is used
  • In the synthesis of arsenic pentafluoride (AsF5) by static fluorination method in a closed system.
  • In the preparation of arsenic-doped ZnO films by adding As2O3 to zinc acetate, 2-methoxyethanol, and monoethanolamine by sol-gel spin coating method.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Xiao Liu et al.
Science China. Life sciences, 63(11), 1744-1754 (2020-05-10)
This study aimed to explore macrophage polarization in acute graft-versus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation, and investigated if arsenic trioxide (ATO) could correct this imbalance. In the colon of GVHD mice, we found that the number of F4/80+iNOS+ cells
Shaohong Fang et al.
Cell death & disease, 12(1), 88-88 (2021-01-20)
Inducing autophagy and inhibiting apoptosis may provide a therapeutic treatment for atherosclerosis (AS). For the treatment of progressive AS, arsenic trioxide (ATO) has been used to coat vascular stents. However, the effect of ATO on autophagy of macrophages is still
Liangchun Hao et al.
Journal of pediatric hematology/oncology, 35(2), e67-e70 (2013-02-16)
The aim of this study was to investigate the hepatotoxicity induced by arsenic trioxide (As2O3) at a therapeutic dose for pediatric acute promyelocytic leukemia (APL). A total of APL patients received As2O3 treatment by IV drip. Hepatotoxicity was monitored based
Yuhua Fan et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 31(1), 80-91 (2013-02-01)
Arsenic trioxide (As2O3) is a highly effective agent for treatment of acute promyelocytic leukemia (APL). However, consecutively administered As2O3 induces serious adverse cardiac effects, including long QT syndrome (LQTs) and even sudden cardiac death. Previous studies have shown that genistein
Yanfei Jia et al.
PloS one, 8(1), e54774-e54774 (2013-02-06)
Alpha-fetoprotein (AFP)-producing gastric cancer (AFPGC), represented by the production of AFP, has a more aggressive behavior than common gastric cancer. The underlying mechanisms are not well understood. Arsenic trioxide (As(2)O(3)) is used clinically to treat acute promyelocytic leukemia(APL) and has