Fontos dokumentumok
202614
Aluminum sulfate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminium sulphate, Aluminum alum, Dialuminum sulfate, dialuminum trisulfate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As a surface modification agent/co-adsorbent for dye sensitizers in solar cell. It improves the surface of photoelectrode and purify dye solution through flocculation.
- As an electrolyte additive for lead-acid batteries to effectively inhibit the passivation of electrodes. It helps to slow down cathode sulfation and improve the reversibility of the electrode reaction.
- To prepare aqueous electrolyte for high energy aluminum electrochemical cells. It helps to form artificial solid electrolyte interphase to attain high specific energy.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?