Merck
200077
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Arsenic trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
AsCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
liquid
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
130.2 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Arsenic(III) chloride can be used as a precursor to synthesize As-based nanocrystal alloys for thermoelectric materials and biarsenical ligands protein labeling.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Iram Mohmood et al.
The Science of the total environment, 557-558, 712-721 (2016-04-04)
The study aimed to evaluate the efficiency of dithiocarbamate functionalized silica coated magnetite nanoparticles (NPs) for Hg decontamination of saltwater either contaminated with Hg alone or with As and Cd. For this, the residual levels of Hg in seawater were
Zhen-yi Wang
Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy, 29 Suppl 1, 214-218 (2002-03-14)
Treatment of APL with ATRA or As2O3 alone or in combination with chemotherapy yields a complete remission as high as 85%-95%, but their mechanisms of action remain unclear. The mechanisms of action underlying ATRA treatment are (1) relocalization of the
Yan-Feng Xiao et al.
World journal of gastroenterology, 13(48), 6498-6505 (2007-12-29)
To investigate the effect of arsenic trioxide (As2O3) on expression of vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1, Flt-1) and VEGFR-2 (KDR) in human gastric tumor cells and proliferation of vascular endothelial cells. The solid tumor model was formed in nude
Young-Hee Kang et al.
Cancer research, 64(24), 8960-8967 (2004-12-18)
Although mechanisms of arsenic trioxide (As(2)O(3))-induced cell death have been studied extensively in hematologic cancers, those in solid cancers have yet to be clearly defined. In this study, we showed that the translocation of apoptosis-inducing factor (AIF) from mitochondria to
A M Emran et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 37(6), 545-547 (1986-01-01)
Radiosynthesis of arsenic trichloride (AsCl3) was achieved using 76As as the radionuclide of choice for preliminary investigations. The synthesis required neutron activation of arsenic trioxide (As2O3) followed by reaction with sulfur monochloride (S2Cl2) under a dry inert atmosphere. The synthesized