Fontos dokumentumok
232106
Phosphorus pentasulfide
99%
Szinonimák:
Phosphorus(V) sulfide
Teszt
99%
Forma
powder
bp
514 °C
mp
280-284 °C (lit.)
sűrűség
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Bandgap polymer poly(isothianaphthene).
- 3,5-diiodo-2-thiopyridone and 3,5-diiodo-4-thiopyridone.
- Phosphorus pentasulfide can also be used:,In the conversion of carbonyls to thiocarbonyls.
- To activate alcohols and carboxylic acid.
- To convert furan to thiophene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?