Fontos dokumentumok
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
Szinonimák:
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-897-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
350 °C
hatékonyság
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.9 % (v/v)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 78 °C
oldhatóság
1 g/L
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup