Fontos dokumentumok
131210
1-Nonanol
98%
Szinonimák:
Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
13 mmHg ( 104 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a reference material in the determination of airborne fungal spore levels using GC-MS method.
- To prepare polysulfone capsules as ideal adsorbents used in the removal of phenol from an aqueous solution.
- As a solvent in the study of swelling properties of hummers graphene oxide membranes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?