Merck
513261
Sigma-Aldrich
2,3,5-Collidine
99%
Szinonimák:
2,3,5-Trimethylpyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(C)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Influence of alkylpyridine additives in electrolyte solution on the performance of dye-sensitized solar cell.
Kusama H, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 80(2), 167-179 (2003)
Rapid in vivo fingerprinting of nonvolatile compounds in breath by extractive electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry.
Huanwen Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(4), 580-583 (2006-11-03)
Hydrothermal in situ ligand reaction: copper (II)-mediated stepwise oxidation of 2, 3, 5-and 2, 4, 6-trimethylpyridine to pyridinecarboxylates.
Li CJ, et al.
CrystEngComm, 12(2), 425-433 (2010)
Alan J Cameron et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(24), 3195-3202 (2017-11-04)
Herein we report the unique conformations adopted by linear and cyclic tetrapeptides (CTPs) containing 2-aminobenzoic acid (2-Abz) in solution and as single crystals. The crystal structure of the linear tetrapeptide H
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with