Fontos dokumentumok
C95501
Cyanuric chloride
99%
Szinonimák:
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.36 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.8 mmHg ( 62.2 °C)
Teszt
99%
form
powder
bp
190 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the preparation of acyl azides from carboxylic acids and sodium azide.
- For the conversion of carboxylic acids, N-Boc, N-Cbz, and N-Fmoc amino acids into corresponding alcohols.
- For the conversion of alcohols into the corresponding carbonyl compounds by alternative Swern oxidation reaction.
It can also be employed as a catalyst in the Beckmann rearrangement of ketoximes into amides in the presence of ZnCl2.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 200 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.