Merck
L4206
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine
≥98%
Szinonimák:
3,5-Dimethylpyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
Beilstein:
105682
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer