Merck
513121
Sigma-Aldrich
sec-Butyl ether
96%
Szinonimák:
Di-sec-butyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
sűrűség
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)