Fontos dokumentumok
462144
Tetrabutylammonium bromide solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium bromide, TBAB, TBABr, tetra-n-butylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.422
bp
102 °C
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?