Fontos dokumentumok
D72204
1,3-Dichloropropane
99%
Szinonimák:
Trimethylene dichloride
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
96.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?