Merck
676713
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-3-chloropropane
97%
Szinonimák:
DBCP
About This Item
Lineáris képlet:
CH2BrCHBrCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.33
Beilstein:
1732077
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n/D 1.5542
bp
60-65 °C/7.5 mmHg
sűrűség
2.081 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Dibromo-3-chloropropane can be used to prepare:
  • Tritium radiolabeled dibromochloropropane.
  • L-Glutathione conjugates, which are used to alkylate the DNA to yield N7-guanyl adducts.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Testes
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.1 °F
Lobbanási pont (C)
76.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An improved synthesis of labelled dibromochloropropane
Buchman O, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 18(12), 1713-1719 (1981)
Isolation and characterization of N7-guanyl adducts derived from 1, 2-dibromo-3-chloropropane
Humphreys WG, et al.
Chemical Research in Toxicology, 4(4), 445-453 (1991)
1,2-Dibromo-3-chloropropane.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 134-135 (2011-08-20)
R Sass
International journal of health services : planning, administration, evaluation, 30(3), 491-514 (2000-12-08)
The poisoning of Costa Rican banana workers by multinational corporations' excessive use of pesticides is not a local issue; it is embedded in a dominant ideology expressed by the phenomenon of globalization. This ideology seeps into every aspect of our
Juraj Lábaj et al.
Nutrition and cancer, 57(2), 209-215 (2007-06-19)
The aim of our investigation was to verify the protective effect of lignin on DNA in rat hepatocytes damaged by 3 different genotoxins attacking DNA in a different manner. Hydrogen peroxide was used for induction of direct single strand breaks