Fontos dokumentumok
235377
Butyl methyl ether
99%
Szinonimák:
α-Methoxybutane, 1-Methoxybutane, Methyl butyl ether, Methyl n-butyl ether, n-Butyl methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
139 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCCCOC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXBDYQVECUFKRK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?