Merck
512370
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-naphthoic acid
90%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC10H6CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
3% 5-amino-2-naphthoic acid
5% 6-hydroxy-2-naphthoic acid
mp
206-209 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Steven J Cartwright
Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy, 107(1), 19-31 (2018-03-13)
The use of solvatochromic dyes to investigate homeopathic potencies holds out the promise of understanding the nature of serially succussed and diluted solutions at a fundamental physicochemical level. Recent studies have shown that a range of different dyes interact with