Fontos dokumentumok
186279
5-Aminoisophthalic acid
94%
Szinonimák:
5-Aminobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Teszt
94%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Poly(5-aminoisophthalic acid) by oxidative polymerization reaction.
- Poly(benzimidazole-co-aniline) (PBIANI) by condensation polymerization with 3,3′-diaminobenzidine via poly(5-aminoisophthalic acid) as a key intermediate.
It can also be used as a blended material with polyvinylalcohol to prepare silica-functionalized composite membranes for diffusion dialysis applications. AIPA based metal-organic framework (MOF) can be modified with various functional groups for different applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)