Fontos dokumentumok
H46007
3-Hydroxy-2-naphthoic acid
98%
Szinonimák:
β-Hydroxynaphthoic acid
Teszt
98%
mp
218-221 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?