Fontos dokumentumok
180246
2-Naphthoic acid
98%
Szinonimák:
2-Naphthalenecarboxylic acid
Teszt
98%
form
powder
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
hot water: slightly soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?