Fontos dokumentumok
285072
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
Szinonimák:
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
Teszt
≥95%
Forma
solid
oldhatóság
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?