Fontos dokumentumok
225266
Biphenyl-4,4′-dicarboxylic acid
97%
Szinonimák:
4-(4-propan-2-yloxycarbonylphenyl)benzoic Acid
Teszt
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a key component In the synthesis of nematic aromatic polyesters which are valuable in the development of liquid crystal polymers with potential applications in electronics, optical devices automotive, and textiles.
- As a linker or ligand in the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs) for a wide range of potential applications in areas such as gas storage, catalysis, sensing, and separation technology.
- As a building block in biomedical applications for the synthesis of various pharmaceutical compounds and materials with biological activity. It can also be utilized in the development of drug delivery systems and biomaterials due to its chemical properties.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?