Fontos dokumentumok
D17106
2,7-Diaminofluorene
>97%
Szinonimák:
2,7-Fluorenediamine
Teszt
>97%
Forma
powder
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc-2c(Cc3cc(N)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H12N2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,14-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNCJAJRILVFXAE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)