Fontos dokumentumok
279633
p-Xylylenediamine
99%
Szinonimák:
1,4-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-p-xylene
Teszt
99%
Forma
solid
bp
230 °C/10 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)