Fontos dokumentumok
374857
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
Szinonimák:
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
sűrűség
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isocyanate
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C9H3F6NO/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces.
- Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine.
- Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene.
- Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?