Fontos dokumentumok
76755
Pentafluorophenyl isothiocyanate
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
1,2,3,4,5-pentafluoro-6-isothiocyanatobenzene
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.540
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NS/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?