Fontos dokumentumok
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
Szinonimák:
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
3-(CH3)C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-583-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>500 °C
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)