Merck
1.10841
Supelco
p-Toluidine
GR for analysis
Szinonimák:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
Beilstein:
471281
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-403-1
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
200  °C/1,013 hPa
200 °C (lit.)
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
hatékonyság
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
6.6 %
bp
200  °C/1,013 hPa
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 87 °C
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Preparation of Porous Organic Cage and its use as Chiral Stationary Phase for Capillary Electrochromatography: Research on p-toluidine-derived chiral stationary phases for enhanced electrochromatographic separations, emphasizing its utility in chiral drug analysis and purification (Zheng et al., 2023).
  • Comprehensive N- and O-Glycoproteomic Analysis of Multiple Chinese Hamster Ovary Host Cell Lines: Application of p-toluidine in the detailed glycoproteomic analysis, demonstrating its role in enhancing detection and analysis techniques in cellular biology (Wang et al., 2022).
  • Degradation of Isoproturon in vitro by a Mix of Bacterial Strains Isolated from Arable Soil: Utilizing p-toluidine-related methodologies for environmental monitoring and degradation studies, showcasing its importance in agricultural chemistry (Duc, 2022).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 43 - 46
o-Toluidine (GC): ≤ 0.1 %
m-Toluidine (GC): ≤ 0.2 %
Performance test (for the determination of hydroxy methylfurfurale): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)