Merck
251712
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycidyl ether
99%
Szinonimák:
(tert-Butoxymethyl)oxirane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
Beilstein:
103483
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFJRUJUEMVAZLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Michael Kotik et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(2), 245-252 (2005-12-14)
Purification of a novel enantioselective epoxide hydrolase from Aspergillus niger M200 has been achieved using ammonium sulphate precipitation, ionic exchange, hydrophobic interaction, and size-exclusion chromatography, in conjunction with two additional chromatographic steps employing hydroxylapatite, and Mimetic Green. The enzyme was
A F Frost et al.
Mutation research, 102(2), 193-200 (1982-09-01)
Unscheduled DNA synthesis (UDS) was examined in normal human peripheral blood lymphocytes (HPBL) exposed to n- and tert.-butyl glycidyl ethers (BGE). n-BGE, which is currently used as a major reactive diluent for industrial epoxy resin systems, has been implicated as