Merck
260347
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxy-5-hexene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
<3% benzene
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CCCC1CO1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-6-5-7-6/h2,6H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Takuya Miyazaki et al.
Advanced healthcare materials, 9(16), e2000538-e2000538 (2020-06-26)
Messenger RNA (mRNA) shows high therapeutic potential, though effective delivery systems are still needed for boosting its application. Nanocarriers loading mRNA via polyion complexation with block catiomers into core-shell micellar structures are promising systems for enhancing mRNA delivery. Engineering the
Yuanchen Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 509-519 (2017-12-01)
A series of β-cyclodextrin derivatives were designed and synthesized. The derivatives were investigated as functional monomers in molecularly imprinted polymeric solid-phase microextraction (MIP-SPME) fiber coatings. The coatings, with a layer thickness of 250 μm, were immobilized onto stainless steel using