Fontos dokumentumok
127574
3,4-Epoxy-1-butene
98%
Szinonimák:
2-Vinyloxirane, 3,4-Epoxy-1-butene, Butadiene monoxide
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-58.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?