Fontos dokumentumok
291463
Glycidyl isopropyl ether
98%
Szinonimák:
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OCC1CO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?