Merck
442909
Sigma-Aldrich
Calcium chloride hexahydrate
≥95%
Szinonimák:
Calcium dichloride hexahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥95%
Forma:
solid
oldhatóság:
219.1 g/L at 20 °C
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
mp
30 °C
oldhatóság
219.1 g/L at 20 °C
sűrűség
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Calcium chloride hexahydrate is a non-toxic salt hydrate that can be used in phase change heat storage of low temperature heat. It has a latent heat of fusion as high as 170-190 kJ/Kg and a melting temperature of 29-30°C.
Alkalmazás
Calcium chloride hexahydrate is a phase changing material (PCM) that is widely used in solar energy storage and building applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phase change material (PCM) based thermal management system for cool energy storage application in building: An experimental study
Tyagi VV, et al.
Energy and Buildings, 51(5), 248-254 (2012)
Experimental investigations on heat transfer in phase change materials (PCMs) embedded in porous materials
Zhou D and Zhao C
Applied Thermal Engineering, 31(5), 970-977 (2011)
A novel calcium chloride hexahydrate-based deep eutectic solvent as a phase change materials
Shahbaz K, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 155(4), 147-154 (2016)
Phase change behaviour of some latent heat storage media based on calcium chloride hexahydrate
Carlsson Bo
Solar Energy, 83(4), 485-500 (2009)
Salt hydrates as latent heat storage materials: Thermophysical properties and costs
Kenisarin M and Mahkamov K
Solar Energy Materials and Solar Cells, 145(5), 255-286 (2016)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.