Fontos dokumentumok
902179
Calcium chloride
anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥93%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥93%
form
granular
minőség
free-flowing
részecskeméret
≤7.0 mm
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
It may be used in the following processes:
- Modification of natural zeolite to increase its ability of fluoride removal.
- Synthesis of calcium sulfate whiskers utilized in making polymer reinforcing composite materials.
- Synthesis of calcium chloride-anodized aluminum composites, a solid sorbent.
- As an extractant in the soil analysis process.
- As a catalyst in the synthesis of aldols by reacting dimethylsilyl (DMS) enolates with aldehydes.
Vigyázat
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.