Fontos dokumentumok
1.02391
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
Szinonimák:
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (complexometric)
form
solid
hatékonyság
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
oldhatóság
740 g/L
sűrűség
2.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1