Fontos dokumentumok
C8106
Calcium chloride
Szinonimák:
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
Minőségi szint
form
crystals
mp
176 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)