Fontos dokumentumok
10029
Mercury(II) sulfate
puriss., ≥98%
Szinonimák:
Mercuric sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
izzítási maradék (hangyasavval történt redukció után)
≤0.1% (as SO4)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Direct oxidation of methane to methanol.
- Hydration of alkynes to the corresponding carbonyl compounds.
- Conversion of alkyl protected glycals into their corresponding α,β-unsaturated enals (Perlin aldehydes).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3